Learn More
CD2 Antibody (LFA2/600), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30146460
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30146460 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30146460
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP311608CL1
Mouse Monoclonal Antibody
CD2 Monoclonal antibody specifically detects CD2 in Human,Porcine,Primate samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon LFA2/600
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD2 antigen, CD2 antigen (p50), sheep red blood cell receptor, CD2 molecule, Erythrocyte receptor, FLJ46032, LFA-2, LFA-3 receptor, lymphocyte-function antigen-2, Rosette receptor, SRBC, T11, T-cell surface antigen CD2, T-cell surface antigen T11/Leu-5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD2 protein (Uniprot: P06729)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Myeloid derived Suppressor Cell, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 914
Especies diana Human, Pig, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ