missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD1d Mouse anti-Human, Clone: 1C12F1, Proteintech

Código de producto. 16867965 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16867965 20 μL 20 microlitros
16857965 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16867965

Marca: Proteintech 662571IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD1d is a 49 kDa heavy chain associated with Beta 2 microglobulin on cortical thymocytes. Beta 2 microglobulin independent expression of CD1d has also been demonstrated on human intestinal epithelial cells. CD1d is the sole group 2 member of the CD1 family of major histocompatibility (MHC) like glycoproteins. The CD1d gene encodes a divergent member of the CD1 family of transmembrane glycoproteins, which are structurally related to the major histocompatibility complex (MHC) proteins and form heterodimers with beta-2-microglobulin. The CD1 proteins mediate the presentation of primarily lipid and glycolipid antigens of self or microbial origin to T cells. The human genome contains five CD1 family genes organized in a cluster on chromosome 1. The CD1 family members are thought to differ in their cellular localization and specificity for particular lipid ligands. The protein encoded by the CD1d gene localizes to late endosomes and lysosomes via a tyrosine-based motif in the cytoplasmic tail. Diseases associated with CD1D include Mycobacterium Malmoense and Autoimmune Disease.

Especificaciones

Antígeno CD1d
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1C12F1
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CD1D
N.º de referencia del gen P15813
Alias de gen CD1A, CD1D, CD1d molecule, R3, R3G1
Símbolos de los genes CD1D
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CD1d Fusion Protein Ag11108
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 912
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.