Learn More
Invitrogen™ CD1d Monoclonal Antibody (1B1), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
179.00€ - 345.00€
Especificaciones
Antígeno CD1d
Clon 1B1
Concentración 0.1 mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30088624
Ver documentos
Invitrogen™
M049T02Y06-A
25 μg
179.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30087946
Ver documentos
Invitrogen™
M049T03Y06-A
100 μg
345.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CD1d Monoclonal antibody specifically detects CD1d in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
CD1d
0.1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
AI747460; Antigen-presenting glycoprotein CD1d; antigen-presenting glycoprotein CD1d1; Cd1; CD1.1; CD1A; Cd1d; CD1D antigen; CD1D antigen, d polypeptide; CD1d molecule; CD1d.1; Cd1d1; CD1d1 antigen; CD1d1 molecule; differentiation antigen CD1-alpha-3; HMC class I antigen-like glycoprotein CD1D; Ly-38; R3; R3G1; T-cell surface glycoprotein CD1d; T-cell surface glycoprotein CD1d1; thymocyte antigen CD1D
IgG2b κ
Affinity chromatography
Antibody
1B1
Flow Cytometry
NovaFluor Yellow 700
Rat
Mouse
P11609
12479
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Cd1d1