missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD1d Monoclonal Antibody (1B1), NovaFluor™ Red 700, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 30089625
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30089625 100 μg 100 microgramos
30089587 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30089625

Marca: Invitrogen™ M049T03R03A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD1d is a heavy chain associated with Beta 2 microglobulin on cortical thymocytes. Beta 2 microglobulin independent expression of CD1d has also been demonstrated on human intestinal epithelial cells. CD1d is the sole group 2 member of the CD1 family of major histocompatibility (MHC) like glycoproteins. The CD1d gene encodes a divergent member of the CD1 family of transmembrane glycoproteins, which are structurally related to the major histocompatibility complex (MHC) proteins and form heterodimers with beta-2-microglobulin. The CD1 proteins mediate the presentation of primarily lipid and glycolipid antigens of self or microbial origin to T cells. The human genome contains five CD1 family genes organized in a cluster on chromosome 1. The CD1 family members are thought to differ in their cellular localization and specificity for particular lipid ligands. The protein encoded by the CD1d gene localizes to late endosomes and lysosomes via a tyrosine-based motif in the cytoplasmic tail. Diseases associated with CD1D include Mycobacterium Malmoense and Autoimmune Disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD1d
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1B1
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado NovaFluor Red 700
Formulación PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Cd1d1
N.º de referencia del gen P11609
Alias de gen AI747460; Antigen-presenting glycoprotein CD1d; antigen-presenting glycoprotein CD1d1; Cd1; CD1.1; CD1A; Cd1d; CD1D antigen; CD1D antigen, d polypeptide; CD1d molecule; CD1d.1; Cd1d1; CD1d1 antigen; CD1d1 molecule; differentiation antigen CD1-alpha-3; HMC class I antigen-like glycoprotein CD1D; Ly-38; R3; R3G1; T-cell surface glycoprotein CD1d; T-cell surface glycoprotein CD1d1; thymocyte antigen CD1D
Símbolos de los genes Cd1d1
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12479
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.