missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD199 (CCR9) Mouse anti-Mouse, Alexa Fluor™ 647, Clone: CW-1.2, BD Pharmingen™

Código de producto. 15874409
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15874409 50 μg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15874409 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 565578

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD199 (CCR9) Monoclonal antibody specifically detects CD199 (CCR9) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD199 (CCR9)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon CW-1.2
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 647
Especie del huésped Mouse
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba CD199 (CCR9)
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.