missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD197 (CCR7) Monoclonal Antibody (3D12), Brilliant Violet™ 711, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-200020419
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Cantidad unitSize
17984222 100 Tests paquete de 100
17974332 25 Tests paquete de 25
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17984222

Marca: Invitrogen™ 407197942

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CCR7 is a member of the G-protein-coupled chemokine receptor family with seven membrane-spanning domains and functions as a receptor for 6Ckine/SLC (secondary lymphoid-tissue chemokine), CCL19 and CCL21. CCR7 has been shown to be internalized via clathrin-coated pits and the majority recycled back to the plasma membrane. CCR7 is expressed on T cells and can be used to distinguish populations of naive from central and effector memory T cells. CCR7 has been shown to play a role in migration of memory T cells to inflamed tissue. Expression of CCR7 is also found on DC's. During DC maturation CCR7 expression increases and is thought to be involved in a variety of functions: chemotaxis to the lymph node, cellular architecture, rate of endocytosis, survival and maturation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD197 (CCR7)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 3D12
Concentración 5 μL/Test
Conjugado Brilliant Violet 711
Formulación PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Ccr7
N.º de referencia del gen P32248
Alias de gen BLR2; Bukitt's lymphoma receptor 2; CC chemokine receptor 7; C-C chemokine receptor type 7; C-C CKR-7; C-C motif chemokine receptor 7; CC-CKR-7; CCR7; CCR-7; CD197; CDw197; chemokine (C-C motif) receptor 7; chemokine (C-C) receptor 7; Cmkbr7; EBI1; Ebi1h; EBV-induced G protein-coupled receptor 1; EBV-induced G-protein coupled receptor 1; Epstein-Barr virus induced gene 1; Epstein-Barr virus-induced G-protein coupled receptor 1; EVI1; lymphocyte-specific G protein-coupled peptide receptor; MIP-3 beta receptor
Símbolos de los genes Ccr7
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1236
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.