missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD195 Mouse anti-Human, APC, Clone: 2D7/CCR5, BD

Código de producto. 15818798
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15818798 100 Tests cada uno
15831299 25 Tests cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15818798

Marca: BD Biosciences 556903

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The 2D7/CCR5 monoclonal antibody specifically binds to the human chemokine receptor, CCR5. CCR5 is also known as CD195. CCR5 is a seven transmembrane-spanning G protein-associated molecule. CCR5 belongs to the beta chemokine receptor family. It is expressed on a subset of T lymphocytes (CD3+CD45RO+CD95+). CCR5 regulates lymphocyte chemotaxis activation and transendothelial migration during inflammation. It signals a response to at least three chemokines: RANTES and macrophage inflammatory protein-1 (MIP-1), and monocyte chemoattractant protein 2 (MCP-2). Additionally, CCR5 has been found to be a co-receptor for macrophage-tropic HIV-1 on CD4+ cells, a characteristic that is important in viral transmission. Reports indicate that individuals who have partial (heterozygous) or complete (homozygous) deletion of the CCR5 allele, demonstrate resistance to HIV infection. This antibody has been shown to block ligand and gp120 binding. It is also able to neutralize HIV infection.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD195
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2D7/CCR5
Conjugado APC
Descripción CCR5; C-C chemokine receptor type 5; CC-CKR-5; CKR5; CHEMR13
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CCR5 Transfected Cell Line
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.