Learn More
Invitrogen™ CD19 Monoclonal Antibody (HIB19), NovaFluor™ Blue 690, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
181.00€ - 399.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD19 |
|---|---|
| Clon | HIB19 |
| Concentración | 1.0 μg/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30055909
|
Invitrogen™
H004T03B09-A |
100 Tests |
399.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30055843
|
Invitrogen™
H004T02B09-A |
25 Tests |
181.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD19 Monoclonal antibody specifically detects CD19 in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| CD19 | |
| 1.0 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P15391 | |
| 930 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
| HIB19 | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Blue 690 | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| AW495831; B4; B-lymphocyte antigen CD19; B-lymphocyte surface antigen B4; Cd19; CD19 antigen; CD19 molecule; CVID3; differentiation antigen CD19; Leu-12; T-cell surface antigen Leu-12 | |
| IgG1 κ | |
| Affinity chromatography | |
| Cd19 |