missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD19, anti-Human, Clone: 4G7, Abnova™

Código de producto. 16022168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16022168 200 μg 200 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16022168

Marca: Abnova RAB00121.200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno CD19
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 4G7
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry (1 ug/mL) Immunofluorescence The optimal working dilution should be determined by the end user.
Formulación In PBS, pH 7.2 (0.02% Proclin 300).
génica CD19 molecule
Alias de gen B4/MGC12802
Símbolos de los genes CD19
Inmunógeno Original antibody is raised against human chronic lymphocytic leukemia cells.
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 930
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.