missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD183 (CXCR3) Monoclonal Antibody (CEW33D), NovaFluor™ Red 685, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 30087888
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Cantidad unitSize
30087888 25 Tests paquete de 25
30087867 100 Tests paquete de 100
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30087888

Marca: Invitrogen™ H087T02R02A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD183, also known as CXCR3, is a seven-transmembrane G protein-coupled chemokine receptor that binds CXCL9 (Mig), CXCL10 (IP-10), and CXCL11 (I-TAC), which are part of the CXC chemokine subfamily. CD183 plays a crucial role in leukocyte traffic, influencing integrin activation, cytoskeletal changes, and chemotactic migration. It is expressed on NK cells, subsets of T lymphocytes, regulatory T cells (Tregs), and is preferentially found on Th1-polarized cells. CD183 is prominently expressed in effector/memory T cells and T cells in inflamed tissues, contributing to CD4 T cell responses to grafts, as evidenced by compromised allograft rejection in CXCR3 knockout mice. Chemokine binding induces rapid, short-lived cellular responses due to receptor internalization, with responsiveness restored after receptor recycling. Inhibition by Bordetella pertussis toxin suggests coupling with Gi subclass G proteins. The production of IP-10, Mig, and I-TAC in inflammatory lesions indicates CD183 role in recruiting inflammatory cells, making it a target for developing antagonists to treat inflammatory diseases. Multiple transcript variants encoding different isoforms of CD183 have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD183 (CXCR3)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon CEW33D
Concentración 0.6 μg/Test
Conjugado NovaFluor Red 685
Formulación PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica CXCR3
N.º de referencia del gen P49682
Alias de gen an; C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; CD182; CD183; chemokine (C-X-C motif) receptor 3; chemokine receptor 3; CKR-L2; Cmkar3; CXC; C-X-C chemokine receptor type 3; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine receptor 3; Cxcr3; CXC-R3; CXCR-3; G protein-coupled receptor 9; GPR9; Interferon-inducible protein 10 receptor; IP10; IP10 receptor; IP-10 receptor; IP10-R; Mig receptor; MigR; Mig-R
Símbolos de los genes CXCR3
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2833
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.