missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD179a Rat anti-Mouse, BUV737, Clone: R3/VpreB, BD Biosciences™
Descripción
CD179a Monoclonal antibody specifically detects CD179a in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD179a |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | R3/VpreB |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 737 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | VpreB |
| Especie del huésped | Rat |
| Inmunógeno | Recombinant mouse VpreB protein and mouse pre-B lymphoma 70Z/3 |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?