Learn More
CD178 / Fas ligand Mouse, APC, Clone: NOK-1, enQuireBio™
Código de producto. p-7156747
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
15932568 25 Tests 25 tests
15922568 100 Tests 100 tests
2 options
Código de producto. 15932568
Marca: EnquireBio QAB85APC25Tests
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD178 / Fas ligand
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon NOK-1
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado APC
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
N.º de referencia del gen NP_001289675
Símbolos de los genes FASLG
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 356
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG1 κ