Learn More
CD178 / Fas ligand Mouse, APC, Clone: NOK-1, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD178 / Fas ligand |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | NOK-1 |
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Conjugado | APC |
| Formulación | 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 |
| N.º de referencia del gen | NP_001289675 |
| Símbolos de los genes | FASLG |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |