missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD171 Monoclonal Antibody (UJ127), Biotin, Invitrogen™

Código de producto. 11564481
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11564481 500 μL 500 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11564481 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA514137

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-14137 targets L1 Cell Adhesion Molecule in IHC (P), IP, and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-14137 immunogen is homogenous suspension of 16 week human fetal brain.

L1CAM/CD171 is an axonal glycoprotein belonging to the immunoglobulin supergene family. The ectodomain, consisting of several immunoglobulin-like domains and fibronectin-like repeats (type III), is linked via a single transmembrane sequence to a conserved cytoplasmic domain. This cell adhesion molecule plays an important role in nervous system development, including neuronal migration and differentiation. Mutations in the gene cause three X-linked neurological syndromes known by the acronym CRASH (corpus callosum hypoplasia, retardation, aphasia, spastic paraplegia and hydrocephalus). Alternative splicing of a neuron-specific exon is thought to be functionally relevant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD171
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon UJ127
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Biotin
Formulación PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica L1CAM
N.º de referencia del gen P32004
Alias de gen antigen identified by monoclonal antibody R1; CAML1; CD 171; CD171; CD171 molecule; HSAS; HSAS1; Hyd; L1; L1 cell adhesion molecule; L1CAM; MASA; MIC5; N-CAM L1; NCAML1; N-CAML1; N-CAM-L1; NCAM-L1; Nerve-growth factor-inducible large external glycoprotein; neural cell adhesion molecule L1; NILE; S10; sCD171; sL1 CAM; sL1CAM; soluble CD 171; soluble CD171; soluble L1 CAM; soluble L1CAM; SPG1
Símbolos de los genes L1CAM
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Homogenous suspension of 16 week human fetal brain
Método de purificación Protein G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3897
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.