missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD170 (Siglec F) Monoclonal Antibody (1RNM44N), NovaFluor™ Red 685, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 30054846
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30054846 100 μg 100 microgramos
30055083 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30054846 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor M042T03R02A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

SIGLEC5 is a putative adhesion molecule that mediates sialic-acid dependent binding to cells. This protein binds equally to alpha2,3-linked and alpha2,6-linked sialic acid. The sialic acid recognition site may be masked by cis interactions with sialic acids on the same cell surface. This molecule is expressed by monocytic/myeloid lineage cells. SIGLEC5 is found at high levels in peripheral blood leukocytes, spleen, bone marrow and at lower levels in lymph node, lung, appendix, placenta, pancreas and thymus. It is expressed by monocytes and neutrophils but absent from leukemic cell lines representing early stages of myelomonocytic differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD170 (Siglec F)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1RNM44N
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado NovaFluor Red 685
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Siglecf
N.º de referencia del gen Q920G3
Alias de gen CD170; CD33 antigen-like 2; CD33L2; mSiglec-F; OB-binding protein 2; OBBP2; OB-BP2; Obesity-binding protein 2; sialic acid binding Ig like lectin 5; sialic acid binding Ig-like lectin 5; sialic acid binding Ig-like lectin F; sialic acid-binding Ig-like lectin 5; Sialic acid-binding Ig-like lectin F; sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin 5; sialic acid-binding lectin Siglec-F; Siglec; SIGLEC5; siglec-5; Siglecf; Siglec-F
Símbolos de los genes Siglecf
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 233186
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.