missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD16b (FCGR3B) Monoclonal Antibody (C1), Invitrogen™

Código de producto. 17624366
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17624366 20 μL 20 microlitros
17614366 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17624366 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA543908

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD16 (FCGR3A) is a 50-65 kDa cell surface molecule that exists in two forms - a transmembranous form expressed by NK cells and some T cells, and a phosphatidylinositol linked form expressed by granulocytes. CD16 is a low affinity receptor for IgG (FcR III), and is an important receptor mediating ADCC by NK cells. Human CD16 is expressed in two forms - FCGR3A and FCGR3B. FCGR3A is associated with the FcepsilonRI-gamma subunit and is responsible for antibody-dependent NK cell cytotoxicity. Mast cell FCGR3A is associated, with FcepsilonRI-beta subunit. Besides IgG, FCGR3A can be triggered also by oligomeric IgE. FCGR3B is a GPI-linked monomeric receptor expressed on neutrophils and is involved in their activation and induction of a pro-adhesive phenotype. Diseases associated with CD16 dysfunction include immunodeficiency 20 and systemic lupus erythematosus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD16b (FCGR3B)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon C1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica FCGR3B
N.º de referencia del gen O75015
Alias de gen CD16; CD16B; Fc fragment of IgG receptor IIIb; Fc fragment of IgG, low affinity IIIb, receptor (CD16b); Fc gamma receptor IIIb; FCG3; Fc-gamma receptor IIIb (CD 16); Fc-gamma RIII; fc-gamma RIIIb; Fc-gamma RIII-beta; FCGR3; FCGR3B; FcR-10; FCRIII; FCRIIIb; IGFR3; IgG Fc receptor III-1; low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-B
Símbolos de los genes FCGR3B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Pro24-Ser203 (Accession O75015), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2215
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.