Learn More
CD163 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234519 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234519 150 μL 150 microlitros
30235829 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30234519
Marca: Proteintech 682181IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The CD163 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD163. This antibody recognizes human antigen. The CD163 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, IP, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CD163
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2G7A5
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes M130; MM130
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9332
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 145-150 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1