Learn More
CD163 (Monocyte & Macrophage Marker) Mouse, Clone: M130/1210, enQuireBio™
Código de producto. 15991198
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15991198 100 μg 100 microgramos
15981198 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15991198
Marca: EnquireBio 9332MSM1P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD163 (Monocyte & Macrophage Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface and Cytoplasmic
Clasificación Monoclonal
Clon M130/1210
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD163 fragment (apprx. aa 43-196)
Peso molecular del antígeno 140kDa
Control positivo hPBL Cells. Skin, Lung, Placenta or Histiocytoma.
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9332
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ