Learn More
CD163 (Monocyte & Macrophage Marker) Mouse, Clone: M130/1210, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 9332-MSM1-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15981198
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
CD163 (Monocyte & Macrophage Marker)
Cell Surface and Cytoplasmic
M130/1210
Unconjugated
Mouse
140kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
9332
IgG2b κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human CD163 fragment (apprx. aa 43-196)
hPBL Cells. Skin, Lung, Placenta or Histiocytoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.