Learn More
CD162 Mouse, Clone: PSGL1/1601, enQuireBio™
Código de producto. 15930858
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15930858 100 μg 100 microgramos
15920858 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15930858 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 6404MSM2P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD162
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface
Clasificación Monoclonal
Clon PSGL1/1601
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_001193538
Símbolos de los genes SELPLG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length SELPLG (CD162) protein
Peso molecular del antígeno 43-120kDa
Control positivo Jurkat cells. Tonsil or Spleen
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6404
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1