Learn More
CD161 Mouse, V450, Clone: HP-3G10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
236.25€ - 486.15€
Especificaciones
| Antígeno | CD161 |
|---|---|
| Clon | HP-3G10 |
| Concentración | 5μL/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15942278
|
EnquireBio
QAB60-V450-25Tests |
25 Tests |
236.25€
25 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15932278
|
EnquireBio
QAB60-V450-100Tests |
100 Tests |
486.15€
100 tests |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| CD161 | |
| 5μL/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
| 3820 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G Purified |
| HP-3G10 | |
| Flow Cytometry | |
| Violet Fluor 450 (V450) | |
| RUO | |
| NP_002249 | |
| KLRB1 | |
| Primary | |
| Store at 2-4°C. |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction