Learn More
CD161 Mouse, FITC, Clone: HP-3G10, enQuireBio™
Código de producto. 15972268
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
15972268 25 Tests 25 tests
15962268 100 Tests 100 tests
2 options
Código de producto. 15972268
Marca: EnquireBio QAB60F25Tests
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD161
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon HP-3G10
Concentración 5μL/Test
Conjugado FITC
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
N.º de referencia del gen NP_002249
Símbolos de los genes KLRB1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3820
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG1 κ