Descripción
The CD161 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with human nk cells of human CD161. This antibody recognizes human antigen. The CD161 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is coralite™488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD161 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HP-3G10 |
| Concentración | 5 μL/Test |
| Conjugado | CoraLite 488 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 100 Tests |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 3820 |
| Mostrar más |