Learn More
CD160 Monoclonal Antibody (OTI3F8), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17572164
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17572164 30 μL 30 microlitros
17552164 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17572164
Marca: Origene Technologies TA809688S
Mouse Monoclonal Antibody
CD160 Monoclonal antibody specifically detects CD160 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno CD160
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZMAT4
N.º de referencia del gen Q9H898
Alias de gen AU045688; BY55; CD160; CD160 antigen; CD160 antigen, soluble form; CD160 molecule; CD160 transmembrane isoform; CD160-delta Ig; natural killer cell BY55; natural killer cell receptor; natural killer cell receptor BY55; natural killer cell receptor, immunoglobulin superfamily member; NK1; NK28; RGD1563598
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ZMAT4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79698
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a