missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD16/CD32 Rat, anti-Mouse, FITC, Clone: 2.4G2, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17139221
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17139221 25 μg 25 microgramos
17129221 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17139221

Marca: Stemcell Technologies 60161FI.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

  • The 2.4G2 antibody reacts with a shared epitope of Fc-gamma receptors CD16 (FcRIII) and CD32 (FcRII) in the mouse
  • CD16 and CD32 are low affinity receptors for the Fc portion of IgG, with CD32 having a higher affinity for IgG aggregates and immune complexes
  • CD16 and CD32 are expressed on B cells, monocytes, macrophages, NK cells, neutrophils, granulocytes, mast cells, and dendritic cells
  • The binding of immunoglobulins to Fc receptors is involved in multiple immunological functions, including phagocytosis, cytotoxocity, and the modulation of immune responses
  • The 2.4G2 antibody blocks the interaction between IgG and CD16 or CD32, and therefore is used as a pre-treatment to minimize non-specific binding of antibodies to FcR-bearing cells in applications such as flow cytometry, cell sorting, and immunofluorescence

Especificaciones

Antígeno CD16/CD32
Aplicaciones Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunofluorescence, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon 2.4G2
Conjugado FITC
Especie del huésped Rat
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Isotype IgG2b κ
Tipo de célula Dendritic Cells, Granulocytes and Subsets, Macrophages, Monocytes, Myeloid Cells, NK Cells, T Cells, T Cells, Other Subsets
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.