Learn More
CD158b Mouse anti-Human, PE, Clone: CH-L, BD
Mouse Monoclonal Antibody
144.19€ - 253.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD158b |
|---|---|
| Clon | CH-L |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Conjugado | PE |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15881269
|
BD Biosciences
561723 |
25 Tests |
145.00€ 144.19€ / cada uno Ahorro 0.81€ 0.56% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15869778
|
BD Biosciences
559785 |
100 Tests |
253.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Reacts with a 50 - 58 kDa type I glycoprotein molecule of the killer cell inhibitory receptor (KIR) family of proteins. CD158b has also been known as GLI83, p50.2, or p58.2. CD158b is composed of two extracellular Ig-like domains. It is expressed on a subset of NK cells and it may also be present on rare T cells (either CD3/TCR αβ+, or CD3/TCR γδ+). CD158b regulates NK cell mediated cytolytic activity by interacting with HLA-C alleles (Cw 1, 3, 7 and 8).
Especificaciones
| CD158b | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| CH-L | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| IgG2b κ | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only.