missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD158a Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (124), APC
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17421123
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17421123 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17421123 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA540960

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

May be stored for twelve months without detectable loss of activity. Protect from prolonged exposure to light and do not freeze. Sodium azide is toxic to cells and should be disposed of properly so flush with large volumes of water during disposal.

This gene encodes a myotubularin-related protein. The encoded protein is a phosphoinositide phosphatase that specifically dephosphorylates phosphatidylinositol 3,5-biphosphate and phosphatidylinositol 3-phosphate. Mutations in this gene are correlated with autosomal dominant centronuclear myopathy. Alternate splicing results in multiple transcript variants. A pseudogene of this gene is found on chromosome 18.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD158a
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 124
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado APC
Formulación PBS with 0.5% BSA and 0.03% ProClin 300
génica KIR2DL1
N.º de referencia del gen P43626
Alias de gen CD158 antigen-like family member A; CD158a; killer cell immunoglobulin like receptor, two Ig domains and long cytoplasmic tail 1; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL1; killer cell immunoglobulin-like receptor two domains short cytoplasmic tail 1; killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 1; killer Ig receptor; killer inhibitory receptor 2-2-1; KIR221; KIR2DL1; KIR2DS1; KIR-K64; MHC class I NK cell receptor; natural killer cell receptor; Natural killer-associated transcript 1; NKAT; NKAT1; NKAT-1; p58 killer cell inhibitory receptor KIR-K64; p58 natural killer cell receptor clones CL-42/47.11; p58 NK cell inhibitory receptor NKR-K6; p58 NK receptor CL-42/47.11; p58.1; p58.1 MHC class-I-specific NK receptor
Símbolos de los genes KIR2DL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human KIR2DL1/CD158a protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3802
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.