missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD155/PVR Antibody (305), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-90501CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD155/PVR Monoclonal antibody specifically detects CD155/PVR in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
| CD155/PVR | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CD155, CD155 antigen, HVED, NECL5, NECL-5, nectin-like 5, Nectin-like protein 5, poliovirus receptor, PVSFLJ25946, Tage4 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse CD155/PVR (Accession#: NP_081790.1; Met1-Arg345). | |
| 0.1 mL | |
| Virology Bacteria and Parasites | |
| 5817 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| 305 | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido