missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD154 (CD40 Ligand) Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11521333
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11521333 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11521333

Marca: Invitrogen™ PA127997

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

CD40 Ligand (CD40-L), or CD154, is a membrane glycoprotein and differentiation antigen expressed on the surface of T cells. The CD40 Ligand stimulates B cell proliferation and secretion of all immunoglobulin isotypes in the presence of cytokines. CD40 Ligand has been shown to induce cytokine production and tumoricidal activity in peripheral blood monocytes. It also co-stimulates proliferation of activated T cells and this is accompanied by the production of IFN-gamma, TNF-alpha, and IL-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD154 (CD40 Ligand)
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica CD40LG
N.º de referencia del gen P29965
Alias de gen CD154; CD40 antigen ligand; CD40 ligand; CD40 ligand CD154; CD40 ligand, membrane form; CD40 ligand, soluble form; CD40L; CD40-L; Cd40lg; gp39; hCD40L; H-CD-40-L; HIGM1; IGM; IMD3; Ly62; Ly-62; M-CD-40-L; RP23-153G22.3; T-B cell-activating molecule; T-BAM; T-cell antigen Gp39; TNF-related activation protein; TNFSF5; TRAP; tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 5; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 5; tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
Símbolos de los genes CD40LG
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Purified recombinant human CD40 ligand C-terminal extracellular domain, expressed in E. coli.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 959
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.