missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD151 Antibody (Pierre Fabre patent anti-CD151) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30166706
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30166706 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30166706

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328136JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CD151 Monoclonal antibody specifically detects CD151 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD151
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon Pierre Fabre patent anti-CD151
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD151 antigen (Raph blood group), CD151 antigenplatelet surface glycoprotein gp27, CD151 molecule (Raph blood group), GP27, Membrane glycoprotein SFA-1, MER2, PETA3, PETA-3SFA-1, platelet-endothelial cell tetraspan antigen 3, Platelet-endothelial tetraspan antigen 3, RAPH, SFA1, tetraspanin-24, tspan-24, TSPAN24hemidesmosomal tetraspanin CD151
Especie del huésped Human
Inmunógeno CD151
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 977
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.