missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CD15 Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
184.00€ - 485.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD15 |
|---|---|
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17700444
![]() |
Invitrogen™
PA5119027 |
200 μL |
485.00€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17723374
|
Invitrogen™
PA5121974 |
20 μL |
184.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD15 Polyclonal Antibody for Western Blot
CD15 (Lewis X, Le(x); stage specific embryonic antigen-1, SSEA-1) is a trisacharide determinant (3-fucosyl-N-acetyllactosamine) expressed on several glycolipids, glycoproteins and proteoglycans of various cell types, e.g. granulocytes, mast cells, monocytes, macrophages, cells of gastric mucosa, nervous system or various tumour cells. There are several variants of Lewis x, such as sialyl-Lewis x or sulphated Lewis x. Cells with high surface expression of Le(x) antigen exhibit strong self-aggregation, based on calcium-dependent Le(x)-Le(x) interaction. This process is involved for example in embryo compaction or in autoaggregation of teratocarcinoma cells. Sialyl-Le(x) and its isomer sialyl-Le(a) are ligands of selectins. CD15 expression has been extensively used to confirm diagnosis of Hodgkin's disease.Especificaciones
| CD15 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| IgG | |
| Human, Mouse | |
| FUT4 | |
| FUTIV; Lewis X; SSEA-1 | |
| FUT4 | |
| Primary | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A |
| 0.5 mg/mL | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| P22083, Q11127 | |
| 14345, 2526 | |
| Recombinant protein Cluster Of Differentiation 15. The antigen corresponds to amino acid range 144-389 of the target protein. | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto