missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FUT4 Monoclonal Antibody (6B11B4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16385164
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16385164 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16385164

Marca: Invitrogen™ MA531736

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-31736 has been tested in indirect ELISA.

FUT4 (Fucosyltransferase 4) is a Protein Coding gene. Diseases associated with FUT4 include Colon Adenocarcinoma and Liver Lymphoma. Among its related pathways are Glycosphingolipid biosynthesis - lacto and neolacto series and Mannose type O-glycan biosynthesis. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include fucosyltransferase activity and alpha-(1->3)-fucosyltransferase activity. The product of this gene transfers fucose to N-acetyllactosamine polysaccharides to generate fucosylated carbohydrate structures. It catalyzes the synthesis of the non-sialylated antigen, Lewis x (CD15).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FUT4
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 6B11B4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica FUT4
N.º de referencia del gen P22083
Alias de gen 3-fucosyl-N-acetyl-lactosamine epitope; AI451562; alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid specific; alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific; alpha 1,3-fucosyltransferase; alpha 1,3-fucosyltransferase Fuc-T (similar to mouse Fut4); alpha 13-fucosyltransferase Fuc-T (similar to mouse Fut4); alpha-(1,3)-fucosyltransferase 4; CD15; ELAM ligand fucosyltransferase; ELAM-1 ligand fucosyltransferase; ELFT; FAL; FCT3A; fucosyltransferase 4; fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific); fucosyltransferase IV; Fuct; FUC-TIV; FucT-IV; FUT4; FUTIV; Galactoside 3-L-fucosyltransferase; Lewis x; LeX; Ssea1; SSEA-1; stage-specific embryonic antigen 1
Símbolos de los genes FUT4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human FUT4 (AA: 199-302) expressed in E. coli.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2526
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.