missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD147 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1400), Invitrogen™

Código de producto. 30089880
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30089880 20 μL 20 microlitros
30088952 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30089880

Marca: Invitrogen™ MA553723

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

CD147 (basigin, neurothelin, OX-47, 5A11, CE9, M6, EMMPRIN, extracellular matrix metalloproteinase inducer, TCSF, tumour cell-derived collagenase-stimulatory factor) is a 50-60 kDa glycoprotein with multiple glycosylated forms. CD147 is a plasma membrane protein that is important in spermatogenesis, embryo implantation, neural network formation, and tumor progression. CD147 is also a member of the immunoglobulin superfamily. The highest level of CD147 expression is on metabolically active cells, such as lymphoblasts, inflammatory cells, brown adipocytes and malignant tumor cells. CD147 has multiple functions, including facilitating of cell surface expression of monocarboxylate transporter proteins and extracellular matrix metalloproteinases, regulation of integrin functions, it plays roles in cell development and activation, fetal development or retinal function.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD147
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB1400
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica BSG
N.º de referencia del gen P35613
Alias de gen 5A11; 5A11 antigen; 5A11/Basigin; 5A11/Basigin-2; 5F7; AI115436; AI325119; Basic immunoglobulin superfamily; basigin; basigin (Ok blood group); Basigin (Ox47 antigen or CE-9) (EMMPRIN in human) (neurothelin HT7 or 5A11 in avian); basignin; Basignin (Ox47 antigen or CE-9) (EMMPRIN in human) (neurothelin HT7 or 5A11 in avian); blood-brain barrier HT7 antigen; BSG; CD147; CD147 antigen; CE9; Collagenase stimulatory factor; EMMPRIN; Extracellular matrix metalloproteinase inducer; glycoprotein CE9; gp 42; gp42/basigin/OX-47/HT7; HT7; HT-7; HT7 antigen; immunoglobulin gene superfamily member; leukocyte activation antigen M6; Membrane glycoprotein gp42; neurothelin; OK; OK blood group antigen; OX-47 antigen; Ox47R; RPE7; TCSF; tumor cell-derived collagenase stimulatory factor; Unknown (protein for MGC:128392); unnamed protein product; UNQ6505/PRO21383
Símbolos de los genes BSG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from CD147 (345-385AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 682
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.