missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD146 Monoclonal Antibody (P1H12), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17850911
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Cantidad unitSize
17850911 25 Tests paquete de 25
17880911 100 Tests paquete de 100
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17850911

Marca: Invitrogen H058T02B08

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD146 (MCAM) is an integral membrane glycoprotein belonging to the immunoglobulin superfamily. CD146 is expressed at cell-cell junctions in all endothelial cells, and has also been observed in other normal and malignant cell types. In addition to its recognized role as a calcium-independent cell adhesion molecule, CD146 may also act as a signal transduction molecule in the recruitment of Fyn kinase, and in the subsequent tyrosine-phosphorylation of intracellular proteins involved in actin cytoskeleton assembly. CD146 plays a role in cell adhesion, and in cohesion of the endothelial monolayer at intercellular junctions in vascular tissue. CD146 expression may allow melanoma cells to interact with cellular elements of the vascular system, thereby enhancing hematogeneous tumor spread. Further, CD146 could be an adhesion molecule active in neural crest cells during embryonic development. CD146 acts also as surface receptor that triggers tyrosine phosphorylation of FYN and PTK2, and a transient increase in the intracellular calcium concentration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD146
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon P1H12
Concentración 0.2 μg/Test
Conjugado NovaFluor Blue 660-120S
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica MCAM
N.º de referencia del gen P43121, Q8R2Y2
Alias de gen 1-gicerin; AV025631; CD146; CD149; Cell surface glycoprotein MUC18; cell surface glycoprotein P1H12; Gicerin; HEMCAM; l-gicerin; l-gicerin precursor; l-gicerin protein; LOW QUALITY PROTEIN: cell surface glycoprotein MUC18; MCAM; melanoma adhesion molecule; melanoma cell adhesion molecule; Melanoma-associated antigen A32; melanoma-associated antigen MUC18; Muc18; mucin-18; s-endo; S-endo 1 endothelial-associated antigen; s-gicerin; s-gicerin precursor
Símbolos de los genes MCAM
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100342848, 4162, 489368, 84004
Especies diana Canine, Human, Mouse, Rabbit
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.