missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD14 Mouse anti-Human, BUV395, Clone: MphiP9, BD

Código de producto. 15862889
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15862889 100 Tests cada uno
15872889 25 Tests cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15862889

Marca: BD Biosciences 563561

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The M φP9 monoclonal antibody specifically binds to human CD14, a 53-55 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored and single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, this CD14-specific antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB. The purified antibody is suitable for staining acetone-fixed, frozen tissue sections.

The antibody was conjugated to BD Horizon™ BUV395 which has been exclusively developed by BD Biosciences as an optimal dye for use on a 355nm laser equipped instrument. With an Ex Max at 348nm and an Em Max at 395nm, this dye has virtually no spillover into any other detector. BD Horizon™ BUV395 can be excited with a 355nm laser and detected with a 379/28 filter.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD14
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MphiP9
Conjugado Brilliant Ultraviolet 395
Descripción LPS receptor; LPS-R; Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human Monocytes
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.