Descripción
- El kit se utiliza para la selección de células CD14+ de la capa leucocítica o sangre completa en conjunto con el sistema FABian™.
- Incluye CD14 Fab-Strep (humano), la columna de aislamiento celular, tampón de aislamiento celular, biotina para elución celular y tubos y un adaptador luer Lock con la jeringa.
- Cada kit es suficiente para una serie de FABian™ para aislar células de la capa leucocítica de 4,25 ml. Alternativamente, se pueden utilizar 9 ml de sangre completa.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de aislamiento celular |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Fuente de dadores | Sangre humana completa |
| Para utilizar con (aplicación) | Isolation of label-free cells |
| Cantidad | 10 kits, humano |