missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD137L Monoclonal Antibody (OTI4G5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA813214
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD137L Monoclonal antibody specifically detects CD137L in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| CD137L | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P41273 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 8744 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Flow Cytometry | |
| OTI4G5 | |
| Unconjugated | |
| TNFSF9 | |
| 4 1 BB Ligand; 4 1 BBL; 41BB Ligand; 4-1BB ligand; 41BBL; 4-1BBL; 4-1BB-L; AI848817; CD 137 Ligand; CD 137L; CD137 Ligand; CD137L; Cd157l; CDw137L; costimulatory molecule; homolog of mouse 4-1BB-L; Ly63l; receptor 4-1BB ligand; TNFRSF9; Tnfsf9; TNLG5A; tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 9; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9; tumor necrosis factor ligand 5A; tumor necrosis factor ligand superfamily member 9; tumor necrosis factor superfamily member 9 | |
| Full length human recombinant protein of human CD137L (NP_003802) produced in HEK293T cell. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido