missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD134/OX40 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7208405 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16859494 20 μL 20 microlitros
16849494 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16859494

Marca: Proteintech 200061AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Tumor necrosis factor receptor superfamily, member4, also known as ACT35 or CD134 is a cell surface glycoprotein that was discovered through the production of a monoclonal antibody raised against the HUT-102 cell line. It belongs to the tumor necrosis factor receptor superfamily. CD134 was mapped to 1p36 by fluorescence in situ hybridization. CD134 is the primary receptor for feline immunodeficiency virus. CD134 expression can promote viral binding and renders cells permissive for viral entry, productive infection, and syncytium formation. Stimulating the receptor can improve the response to a powerful virus vector and may be useful in vaccine development.

Especificaciones

Antígeno CD134/OX40
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica TNFRSF4
N.º de referencia del gen P43489
Alias de gen ACT35, ACT35 antigen, CD134, OX40, OX40L receptor, TNFRSF4, TXGP1L
Símbolos de los genes TNFRSF4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7293
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.