missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD134 Mouse anti-Mouse, BUV805, Clone: OX-40, BD Biosciences™
Descripción
CD134 Monoclonal antibody specifically detects CD134 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD134 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OX-40 |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 805 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | OX-40 Antigen; Cd134; Tnfrsf4 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Activated rat lymph node cells |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?