missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD133 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16878494 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16878494 20 μL 20 microlitros
16868494 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16878494 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 184701AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The CD133 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human CD133. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The CD133 antibody has been validated for the following applications: FC, WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno CD133
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración 687 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Rabbit
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8842
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.