Learn More
CD133 Mouse anti-Human, BV421, Clone: 293C3, BD Horizon™
Código de producto. p-7147114
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15845179 25 μg cada uno
15815179 0.1 mg cada uno
2 options
Código de producto. 15845179
Marca: BD Biosciences 566598
Mouse Monoclonal Antibody
CD133 Monoclonal antibody specifically detects CD133 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunofluorescence,Immunohistochemistry (Frozen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD133
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Monoclonal
Clon 293C3
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 421
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ