Learn More
CD13 Mouse anti-Human, PE, Clone: WM15, BD
Código de producto. p-7092413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
15890669 25 Tests cada uno
15878128 100 Tests cada uno
2 options
Código de producto. 15890669
Marca: BD Biosciences 560998
Mouse Monoclonal Antibody
The WM15 monoclonal antibody specifically binds to the 150 kDa Type II integral membrane glycoprotein aminopeptidase N. This antibody binds to GM-progenitor cells, granulocytic and monocytic cells, and mast cells, but not to lymphocytes, platelets or erythrocytes. Aminopeptidase N is involved in the metabolism of many regulatory peptides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD13
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon WM15
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human AML Cells
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only.