Learn More
Invitrogen™ CD127 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (eBioRDR5), Invitrogen™
Mouse Recombinant Monoclonal Antibody
121.00€ - 326.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD127 |
|---|---|
| Clon | eBioRDR5 |
| Concentración | 1.0 mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30132018
|
Invitrogen™
740015M |
100 μL |
326.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30132184
|
Invitrogen™
740015M20UG |
20 μL |
121.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Recombinant mouse monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. Recombinant antibodies are produced using specific genes that code for the desired antibodies. These genes are cloned into an expression vector and expressed in vitro. The advantages of recombinant antibodies include better specificity and lot-to-lot consistency. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.
CD127 Recombinant Monoclonal antibody specifically detects CD127 in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| CD127 | |
| 1.0 mg/mL | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
| CD127; CD127 antigen; CDW127; IL 7 receptor; IL 7R a; IL 7R subunit alpha; IL 7R α; IL 7Ra; IL 7Rα; IL7 receptor; IL-7 receptor alpha chain; IL7 receptor subunit alpha; IL-7 receptor subunit alpha; IL7R; IL-7R; IL7R a; IL7R alpha; IL7R subunit alpha; IL-7R subunit alpha; IL7R α; IL7RA; IL-7RA; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha; IL7Rα; ILRA; interleukin 7 receptor; interleukin 7 receptor alpha chain; interleukin 7 receptor isoform H5-6; Interleukin7 receptor subunit alpha; interleukin-7 receptor subunit alpha; MGC107557; sCD127; soluble IL 7 receptor; soluble IL 7R | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G | |
| Antibody |
| eBioRDR5 | |
| Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| P16871 | |
| 3575 | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Il7r |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.