Learn More
CD127 / IL-7Ra Rat, V450, Clone: A7R34, enQuireBio™
Código de producto. p-7156622
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15952208 25 μg 25 microgramos
15942208 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15952208 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor QAB55V45025ug
Rat Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD127 / IL-7Ra
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon A7R34
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Violet Fluor 450 (V450)
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
N.º de referencia del gen NP_032385
Símbolos de los genes Il17ra
Especie del huésped Rat
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16172
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2a κ