Learn More
CD127 / IL-7Ra Rat, V450, Clone: A7R34, enQuireBio™
Código de producto. 15952208
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
15952208 25 μg 25 microgramos
15942208 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 15952208
Marca: EnquireBio QAB55V45025ug
Rat Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD127 / IL-7Ra
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon A7R34
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Violet Fluor 450 (V450)
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
N.º de referencia del gen NP_032385
Símbolos de los genes Il17ra
Especie del huésped Rat
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16172
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG2a κ