Learn More
CD127 (IL-7Ra) Rat anti-Mouse, APC, Clone: A7R34, Proteintech
Rat Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech APC-65093-100UG
Código de producto. 16820486
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
The CD127 (IL-7Ra) antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with il-7ra-igg1 fusion protein of mouse CD127 (IL-7Ra). This antibody recognizes mouse antigen. The CD127 (IL-7Ra) antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.
Especificaciones
Especificaciones
CD127 (IL-7Ra)
Monoclonal
0.2 mg/mL
Rat
Primary
Mouse
Flow Cytometry
A7R34
APC
100 μg
16197
IgG2a