missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD123 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13267848
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
13267848 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13267848

Marca: Invitrogen™ PA523460

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CD123 Polyclonal Antibody for Western Blot

IL-3Ra (Interleukin-3 receptor subunit alpha) belongs to the type I cytokine receptor family and is a heterodimer with a unique alpha chain paired with the common beta (beta c or CDw131) subunit. IL-3Ra is responsible for the transmission of signal of Interleukin-3. IL-3Ra and IL-3Rb chain heterodimerization is induced by Interleukin-3, which is required for receptor activation but not high affinity binding. IL-3Ra is also reported that IL-3Ra subunits are overexpressed on acute myeloid leukemia (AML) blasts compared with normal hematopoietic cells and are thus potential targets for novel therapeutic agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno CD123
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA and 0.05% sodium azide
génica IL3RA
N.º de referencia del gen P26951
Alias de gen CD123; CD123 antigen; CDw123; Cyrl; cytokine receptor-like protein CYRL; hIL-3Ra; Il-3 alpha subunit; IL-3 receptor alpha chain; IL-3 receptor alpha SP2 isoform; IL-3 receptor subunit alpha; IL3R; IL-3R subunit alpha; Il3ra; IL-3RA; IL-3R-alpha; IL3RAY; IL3RX; IL3RY; interleukin 3 receptor subunit alpha; interleukin 3 receptor, alpha; interleukin 3 receptor, alpha (low affinity); interleukin 3 receptor, alpha chain; interleukin-3 receptor class II alpha chain; Interleukin-3 receptor subunit alpha; Sut-1
Símbolos de los genes IL3RA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A portion of amino acids120-170 of human IL-3 R alpha/CD123.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3563
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.