missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD122 (IL-2 Receptor β) Mouse anti-Human, APC, Clone: Mik-β3, BD Pharmingen™

Código de producto. 15865189
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15865189 50 Tests cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15865189

Proveedor: BD Biosciences 566620

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD122 (IL-2 Receptor β) Monoclonal antibody specifically detects CD122 (IL-2 Receptor β) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD122 (IL-2 Receptor β)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon Mik-β3
Conjugado APC
Especie del huésped Mouse
Cantidad 50 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba CD122 (IL-2 Receptor β)
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.