missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD11c Monoclonal Antibody (N418), NovaFluor™ Blue 690, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 30055070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30055070 100 μg 100 microgramos
30055482 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30055070 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor M012T03B09A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Armenian Hamster Monoclonal Antibody

CD11, along with CD18, form a heterodimer adhesion molecule. In particular, CD11 is composed of CD11a, CD11b and CD11c. CD11a is a leukocyte marker that is expressed in B and T lymphocytes, macrophages, monocytes, neutrophils, basophils and eosinophils. CD11b is primarily expressed by monocytes, macrophages, natural killer cells, some B and T-cells, and granulocytes. CD11c is expressed in monocytes, macrophages, natural killer cells, some granulocytes and less so in a subset of lymphocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD11c
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon N418
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado NovaFluor Blue 690
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Itgax
N.º de referencia del gen Q9QXH4
Alias de gen AI449405; CD11 antigen-like family member C; CD11c; CD11C (p150) alpha polypeptide; complement component 3 receptor 4 subunit; complement receptor 4; Cr4; integrin alpha X; integrin alpha-X; integrin aX; integrin subunit alpha X; integrin, alpha X; integrin, alpha X (antigen CD11C (p150), alpha polypeptide); integrin, alpha X (complement component 3 receptor 4 subunit); Itgax; Leu M5; leu M5, alpha subunit; leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain; Leukocyte adhesion receptor p150,95; leukocyte surface antigen p150,95, alpha subunit; myeloid membrane antigen, alpha subunit; N418; p150 95 integrin alpha chain; RGD1561123; SLEB6
Símbolos de los genes Itgax
Especie del huésped Armenian Hamster
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16411
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.