missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD11c Monoclonal Antibody (3.9)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10773165
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
10773165 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10773165

Marca: Invitrogen™ MA146052

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD11c Monoclonal Antibody for Flow, ICC/IF, IP

CD11, along with CD18, form a heterodimer adhesion molecule. In particular, CD11 is composed of CD11a, CD11b and CD11c. CD11a is a leukocyte marker that is expressed in B and T lymphocytes, macrophages, monocytes, neutrophils, basophils and eosinophils. CD11b is primarily expressed by monocytes, macrophages, natural killer cells, some B and T-cells, and granulocytes. CD11c is expressed in monocytes, macrophages, natural killer cells, some granulocytes and less so in a subset of lymphocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD11c
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 3.9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica Itgax
N.º de referencia del gen P20702, Q9QXH4
Alias de gen AI449405; CD11 antigen-like family member C; CD11c; CD11C (p150) alpha polypeptide; complement component 3 receptor 4 subunit; complement receptor 4; Cr4; integrin alpha X; integrin alpha-X; integrin aX; integrin subunit alpha X; integrin, alpha X; integrin, alpha X (antigen CD11C (p150), alpha polypeptide); integrin, alpha X (complement component 3 receptor 4 subunit); Itgax; Leu M5; leu M5, alpha subunit; leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain; Leukocyte adhesion receptor p150,95; leukocyte surface antigen p150,95, alpha subunit; myeloid membrane antigen, alpha subunit; N418; p150 95 integrin alpha chain; RGD1561123; SLEB6
Símbolos de los genes Itgax
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Rheumatoid synovial fluid cells and fibronectin purified human monocytes.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16411, 3687
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.